Documenti fondamentali
ENAH90823564
Enamine
2-thiabicyclo[2.1.1]hexan-4-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.66
Numero MDL:
Iupac Name
2-thiabicyclo[2.1.1]hexan-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9NS.ClH/c6-5-1-4(2-5)7-3-5;/h4H,1-3,6H2;1H
InChI
GANRCCFBRFWBCU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540362
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540362
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)