Documenti fondamentali
ENAH9082355A
Enamine
[5-(1,1-difluoroethyl)pyridin-3-yl]methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.18
Numero MDL:
Iupac Name
[5-(1,1-difluoroethyl)-3-pyridinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C8H10F2N2/c1-8(9,10)7-2-6(3-11)4-12-5-7/h2,4-5H,3,11H2,1H3
InChI
IZEDPMXVVXOKPW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7537279
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7537279
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)