Documenti fondamentali
ENAH90823526
Enamine
1-(2-methylpyridin-4-yl)-1H-pyrazol-3-amine
Scegli un formato
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
SKU del venditore: EN300-3023801-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.21
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-3023801-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2-methylpyridin-4-yl)-1H-pyrazol-3-amine
Inchi Code
1S/C9H10N4/c1-7-6-8(2-4-11-7)13-5-3-9(10)12-13/h2-6H,1H3,(H2,10,12)
InChI
JSWFRWDXWQDORM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3023801
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3023801
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)