Documenti fondamentali
ENAH908234D7
Enamine
5-azaspiro[3.4]octane-5-carboxamide
Scegli un formato
50 MG
CHF 436.30
100 MG
CHF 627.40
250 MG
CHF 877.00
500 MG
CHF 1’355.40
1 G
CHF 1’724.60
SKU del venditore: EN300-2979589-50MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 436.30
100 MG
CHF 627.40
250 MG
CHF 877.00
500 MG
CHF 1’355.40
1 G
CHF 1’724.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.21
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-2979589-50MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-azaspiro[3.4]octane-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C8H14N2O/c9-7(11)10-6-2-5-8(10)3-1-4-8/h1-6H2,(H2,9,11)
InChI
ULVBYRZOAJVDDR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2979589
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2979589
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)