ENAH908234BB
Enamine
2-ethyl-3-methylquinoxaline
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-5003910-50MG
CHF 394.70
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-5003910-50MG
CHF 394.70
Punto di fusione
53-54
Iupac Name
2-ethyl-3-methylquinoxaline
Inchi Code
1S/C11H12N2/c1-3-9-8(2)12-10-6-4-5-7-11(10)13-9/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI
NKVYZJCPYVRFKD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5003910
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)