ENAH908234A6
Enamine
1-(cyclopropylmethyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-(cyclopropylmethyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N.ClH/c8-7(3-4-7)5-6-1-2-6;/h6H,1-5,8H2;1H
InChI
RJJGWCHGSXMIKH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542736
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542736
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)