Documenti fondamentali
ENAH908233B3
Enamine
1-ethenyl-2,5-dihydro-1H-1lambda5-phosphol-1-one
Scegli un formato
50 MG
CHF 357.00
100 MG
CHF 511.70
250 MG
CHF 711.90
500 MG
CHF 1’092.80
1 G
CHF 1’389.20
2.5 G
CHF 2’678.80
5 G
CHF 3’941.10
10 G
CHF 5’823.50
SKU del venditore: EN300-7445721-50MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 357.00
100 MG
CHF 511.70
250 MG
CHF 711.90
500 MG
CHF 1’092.80
1 G
CHF 1’389.20
2.5 G
CHF 2’678.80
5 G
CHF 3’941.10
10 G
CHF 5’823.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.11
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7445721-50MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-vinyl-2,5-dihydrophosphole 1-oxide
Inchi Code
1S/C6H9OP/c1-2-8(7)5-3-4-6-8/h2-4H,1,5-6H2
InChI
PHDYGZFSVKMMRD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445721
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445721
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)