Documenti fondamentali
ENAH90823326
Enamine
1-oxa-4-azaspiro[5.5]undecane-4-carboxamide
Scegli un formato
50 MG
CHF 436.30
100 MG
CHF 627.40
250 MG
CHF 877.00
500 MG
CHF 1’355.40
1 G
CHF 1’724.60
SKU del venditore: EN300-7536766-50MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 436.30
100 MG
CHF 627.40
250 MG
CHF 877.00
500 MG
CHF 1’355.40
1 G
CHF 1’724.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.27
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7536766-50MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-oxa-4-azaspiro[5.5]undecane-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C10H18N2O2/c11-9(13)12-6-7-14-10(8-12)4-2-1-3-5-10/h1-8H2,(H2,11,13)
InChI
STUJDBQPHURITO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536766
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536766
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)