Documenti fondamentali
ENAH90823125
Enamine
1-(2,5-difluorophenyl)cyclopentane-1-carbonitrile
Scegli un formato
100 MG
CHF 214.00
250 MG
CHF 285.50
500 MG
CHF 493.50
1 G
CHF 645.60
2.5 G
CHF 1’220.20
5 G
CHF 1’785.70
10 G
CHF 2’625.50
SKU del venditore: EN300-7549147-100MG
CHF 214.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 214.00
250 MG
CHF 285.50
500 MG
CHF 493.50
1 G
CHF 645.60
2.5 G
CHF 1’220.20
5 G
CHF 1’785.70
10 G
CHF 2’625.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.22
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7549147-100MG
CHF 214.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2,5-difluorophenyl)cyclopentanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H11F2N/c13-9-3-4-11(14)10(7-9)12(8-15)5-1-2-6-12/h3-4,7H,1-2,5-6H2
InChI
VZZQYPYLUHXRMK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549147
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549147
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)