Documenti fondamentali
ENAH90822F57
Enamine
(4aR,7aS)-octahydrofuro[3,4-b]pyrazine
Scegli un formato
50 MG
CHF 357.00
100 MG
CHF 511.70
250 MG
CHF 711.90
500 MG
CHF 1’092.80
1 G
CHF 1’389.20
2.5 G
CHF 2’678.80
5 G
CHF 3’941.10
SKU del venditore: EN300-7542366-50MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 357.00
100 MG
CHF 511.70
250 MG
CHF 711.90
500 MG
CHF 1’092.80
1 G
CHF 1’389.20
2.5 G
CHF 2’678.80
5 G
CHF 3’941.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.17
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7542366-50MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(4aR,7aS)-octahydrofuro[3,4-b]pyrazine
Inchi Code
1S/C6H12N2O/c1-2-8-6-4-9-3-5(6)7-1/h5-8H,1-4H2/t5-,6+
InChI
UWVLUGCGRVTZKF-OLQVQODUSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542366
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542366
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)