ENAH90822E01
Enamine
2,2-dimethyl-4-oxopyrrolidine-1-carboxamide
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-7538720-50MG
CHF 436.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-7538720-50MG
CHF 436.30
Iupac Name
2,2-dimethyl-4-oxopyrrolidine-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C7H12N2O2/c1-7(2)3-5(10)4-9(7)6(8)11/h3-4H2,1-2H3,(H2,8,11)
InChI
QONFHOUVFGIHDB-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7538720
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)