Documenti fondamentali
ENAH90822DD8
Enamine
3,3-bis(methoxymethyl)-6-oxabicyclo[3.1.0]hexane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.22
Numero MDL:
Iupac Name
3,3-bis(methoxymethyl)-6-oxabicyclo[3.1.0]hexane
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-10-5-9(6-11-2)3-7-8(4-9)12-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI
VQMQUHNRQLAGPG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736377
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)