Documenti fondamentali
ENAH90822BF3
Enamine
2-methylpyrazolo[1,5-b]pyridazine-3-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 206.20
250 MG
CHF 275.10
500 MG
CHF 407.70
1 G
CHF 510.40
2.5 G
CHF 934.20
5 G
CHF 1’638.80
SKU del venditore: EN300-7539309-100MG
CHF 206.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 206.20
250 MG
CHF 275.10
500 MG
CHF 407.70
1 G
CHF 510.40
2.5 G
CHF 934.20
5 G
CHF 1’638.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.16
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7539309-100MG
CHF 206.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methylpyrazolo[1,5-b]pyridazine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-5-7(8(12)13)6-3-2-4-9-11(6)10-5/h2-4H,1H3,(H,12,13)
InChI
XDQNHPWJUJTRMS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7539309
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7539309
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)