ENAH90822BDC
Enamine
2-[3-(propan-2-yl)-1,2-oxazol-5-yl]acetic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-2488179-100MG
CHF 436.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-2488179-100MG
CHF 436.30
Iupac Name
(3-isopropyl-5-isoxazolyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H11NO3/c1-5(2)7-3-6(12-9-7)4-8(10)11/h3,5H,4H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI
WTVQJIVEVKJGTP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2488179
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)