Documenti fondamentali
ENAH908229D1
Enamine
tert-butyl 3-amino-3-(methoxymethyl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.28
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-3-(methoxymethyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N2O3/c1-9(2,3)15-8(13)12-5-10(11,6-12)7-14-4/h5-7,11H2,1-4H3
InChI
JTNVMTOHQYJWKS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1670838
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1670838
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)