Documenti fondamentali
ENAH90822985
Enamine
methyl 2-(azetidin-3-yl)benzoate hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 433.70
100 MG
CHF 622.20
250 MG
CHF 869.20
500 MG
CHF 1’341.10
1 G
CHF 1’707.70
2.5 G
CHF 3’302.80
5 G
CHF 4’865.40
10 G
CHF 7’193.70
SKU del venditore: EN300-7563171-50MG
CHF 433.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 433.70
100 MG
CHF 622.20
250 MG
CHF 869.20
500 MG
CHF 1’341.10
1 G
CHF 1’707.70
2.5 G
CHF 3’302.80
5 G
CHF 4’865.40
10 G
CHF 7’193.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.69
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7563171-50MG
CHF 433.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-(3-azetidinyl)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13NO2.ClH/c1-14-11(13)10-5-3-2-4-9(10)8-6-12-7-8;/h2-5,8,12H,6-7H2,1H3;1H
InChI
ABYTWMXHRIYYIX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563171
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563171
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)