Documenti fondamentali
ENAH90822790
Enamine
2-bromo-4-(pentafluoroethyl)thiophene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.04
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-4-(perfluoroethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C6H2BrF5S/c7-4-1-3(2-13-4)5(8,9)6(10,11)12/h1-2H
InChI
DARVYUHYCYARDB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7534916
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7534916
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)