Documenti fondamentali
ENAH9082275F
Enamine
{6-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.08
Numero MDL:
Iupac Name
(6-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H8BrN3/c9-6-1-2-8-11-4-7(3-10)12(8)5-6/h1-2,4-5H,3,10H2
InChI
FDFWNZVPMCPDRM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4266862
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4266862
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)