Documenti fondamentali
ENAH9082262F
Enamine
2-{7-oxa-4-azaspiro[2.5]octan-6-yl}acetic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.66
Numero MDL:
Punto di fusione
188-190
Iupac Name
2-(7-oxa-4-azaspiro[2.5]octan-6-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO3.ClH/c10-7(11)3-6-4-9-8(1-2-8)5-12-6;/h6,9H,1-5H2,(H,10,11);1H
InChI
NFRJOKLEMMYIKJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493258
Melting Point
188-190
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493258