ENAH90822624
Enamine
potassium 2-(5-bromo-2,3-dihydro-1H-indol-3-yl)acetate
About This Item
Iupac Name
potassium 2-(5-bromoindolin-3-yl)acetate
Inchi Code
1S/C10H10BrNO2.K/c11-7-1-2-9-8(4-7)6(5-12-9)3-10(13)14;/h1-2,4,6,12H,3,5H2,(H,13,14);/q;+1/p-1
InChI
IELJWSVOZZFCJB-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494116
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494116
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)