Documenti fondamentali
ENAH90822592
Enamine
(2Z)-pent-2-en-1-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.61
Numero MDL:
Punto di fusione
134-135
Iupac Name
(Z)-pent-2-en-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11N.ClH/c1-2-3-4-5-6;/h3-4H,2,5-6H2,1H3;1H/b4-3-;
InChI
ODZXZXQJYLANMV-LNKPDPKZSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463942
Melting Point
134-135
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463942
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)