Documenti fondamentali
ENAH90822504
Enamine
methyl 5,5-dimethyl-2,5-dihydrofuran-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.18
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 5,5-dimethyl-2,5-dihydrofuran-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-8(2)4-6(5-11-8)7(9)10-3/h4H,5H2,1-3H3
InChI
HSMQWWCXYYSPDD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493647
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493647
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)