Documenti fondamentali
ENAH90822244
Enamine
(2E)-3-(3,4-difluorophenyl)prop-2-enal
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.14
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(2E)-3-(3,4-difluorophenyl)-2-propenal
Inchi Code
1S/C9H6F2O/c10-8-4-3-7(2-1-5-12)6-9(8)11/h1-6H/b2-1+
InChI
UXOVXJKIOBNVRA-OWOJBTEDSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-270469
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-270469
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)