Documenti fondamentali
ENAH9082217B
Enamine
(3-ethynyl-4-methylmorpholin-3-yl)methanol
Scegli un formato
50 MG
CHF 357.00
100 MG
CHF 511.70
250 MG
CHF 711.90
500 MG
CHF 1’092.80
1 G
CHF 1’389.20
2.5 G
CHF 2’678.80
5 G
CHF 3’941.10
10 G
CHF 5’823.50
SKU del venditore: EN300-7493637-50MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 357.00
100 MG
CHF 511.70
250 MG
CHF 711.90
500 MG
CHF 1’092.80
1 G
CHF 1’389.20
2.5 G
CHF 2’678.80
5 G
CHF 3’941.10
10 G
CHF 5’823.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7493637-50MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-ethynyl-4-methylmorpholin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H13NO2/c1-3-8(6-10)7-11-5-4-9(8)2/h1,10H,4-7H2,2H3
InChI
DAFRBUFSJQHZKG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493637
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493637
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)