Documenti fondamentali
ENAH9082214B
Enamine
2-[1-(trifluoromethyl)cyclobutyl]ethan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.16
Numero MDL:
Iupac Name
2-(1-(trifluoromethyl)cyclobutyl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H11F3O/c8-7(9,10)6(4-5-11)2-1-3-6/h11H,1-5H2
InChI
LGCRLLLOMPOCIB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7535020
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7535020
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)