Documenti fondamentali
ENAH908220C3
Enamine
{2-aminospiro[3.4]octan-2-yl}methanol hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.7
Numero MDL:
Iupac Name
(2-aminospiro[3.4]octan-2-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c10-9(7-11)5-8(6-9)3-1-2-4-8;/h11H,1-7,10H2;1H
InChI
YPMBWVVKNUIZBV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7544561
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7544561
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)