ENAH90822027
Enamine
methyl 5-hydroxyquinoline-7-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-7547614-50MG
CHF 436.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-7547614-50MG
CHF 436.30
Iupac Name
methyl 5-hydroxy-7-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c1-15-11(14)7-5-9-8(10(13)6-7)3-2-4-12-9/h2-6,13H,1H3
InChI
NZKJXSUTFUWWSA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7547614
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)