Documenti fondamentali
ENAH90821FF9
Enamine
tert-butyl N-[(4-ethynyl-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.29
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((4-ethynyl-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H17N3O2/c1-6-9-8-15(5)14-10(9)7-13-11(16)17-12(2,3)4/h1,8H,7H2,2-5H3,(H,13,16)
InChI
ZJPUYDBAXFLTKG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536489
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536489
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)