Documenti fondamentali
ENAH90821FEF
Enamine
5-(trimethylsilyl)pent-1-en-4-yn-3-ol
Scegli un formato
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
5 G
CHF 1’939.10
10 G
CHF 2’854.30
SKU del venditore: EN300-7549156-100MG
CHF 232.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
5 G
CHF 1’939.10
10 G
CHF 2’854.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.28
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7549156-100MG
CHF 232.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-(trimethylsilyl)-1-penten-4-yn-3-ol
Inchi Code
1S/C8H14OSi/c1-5-8(9)6-7-10(2,3)4/h5,8-9H,1H2,2-4H3
InChI
FZXPLTZXRLCCRC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549156
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549156
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)