ENAH90821FCD
Enamine
1-(4-ethenyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamine dihydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-7544461-50MG
CHF 457.10
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-7544461-50MG
CHF 457.10
Iupac Name
(1-methyl-4-vinyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3.2ClH/c1-3-6-5-9-10(2)7(6)4-8;;/h3,5H,1,4,8H2,2H3;2*1H
InChI
ZJDHEKQAYZKCFZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7544461
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)