Documenti fondamentali
ENAH90821FA2
Enamine
(6s,9s)-1-oxa-4-azaspiro[5.5]undecan-9-ol hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 433.70
100 MG
CHF 622.20
250 MG
CHF 869.20
500 MG
CHF 1’341.10
1 G
CHF 1’707.70
2.5 G
CHF 3’302.80
5 G
CHF 4’865.40
10 G
CHF 7’193.70
SKU del venditore: EN300-7547455-50MG
CHF 433.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 433.70
100 MG
CHF 622.20
250 MG
CHF 869.20
500 MG
CHF 1’341.10
1 G
CHF 1’707.70
2.5 G
CHF 3’302.80
5 G
CHF 4’865.40
10 G
CHF 7’193.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.7
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7547455-50MG
CHF 433.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(6s,9s)-1-oxa-4-azaspiro[5.5]undecan-9-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c11-8-1-3-9(4-2-8)7-10-5-6-12-9;/h8,10-11H,1-7H2;1H/t8-,9+;
InChI
CONHKKKOADVCGS-UFIFRZAQSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7547455
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7547455
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)