Documenti fondamentali
ENAH90821F90
Enamine
{5H,6H,7H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-7-yl}methanol hydrobromide
Scegli un formato
50 MG
CHF 464.90
100 MG
CHF 670.30
250 MG
CHF 936.80
500 MG
CHF 1’451.60
SKU del venditore: EN300-7544051-50MG
CHF 464.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 464.90
100 MG
CHF 670.30
250 MG
CHF 936.80
500 MG
CHF 1’451.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.08
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7544051-50MG
CHF 464.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-7-yl)methanol hydrobromide
Inchi Code
1S/C7H10N2O.BrH/c10-5-6-1-3-9-4-2-8-7(6)9;/h2,4,6,10H,1,3,5H2;1H
InChI
NBXYSBNVOZCASV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7544051
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7544051
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)