Documenti fondamentali
ENAH90821F8F
Enamine
ethyl 2-[5-(hydroxymethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetate
Scegli un formato
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
10 G
CHF 5’671.40
SKU del venditore: EN300-7541128-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
10 G
CHF 5’671.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.19
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7541128-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-(5-(hydroxymethyl)-1H-pyrazol-1-yl)acetate
Inchi Code
1S/C8H12N2O3/c1-2-13-8(12)5-10-7(6-11)3-4-9-10/h3-4,11H,2,5-6H2,1H3
InChI
QKKSLIVSNVKOPF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541128
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541128
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)