Documenti fondamentali
ENAH90821F74
Enamine
ethyl 1-(1-hydroxyethyl)cyclobutane-1-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
CHF 185.40
250 MG
CHF 245.20
500 MG
CHF 429.80
1 G
CHF 557.20
2.5 G
CHF 1’047.30
5 G
CHF 1’529.60
10 G
CHF 2’245.90
SKU del venditore: EN300-7543494-100MG
CHF 185.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 185.40
250 MG
CHF 245.20
500 MG
CHF 429.80
1 G
CHF 557.20
2.5 G
CHF 1’047.30
5 G
CHF 1’529.60
10 G
CHF 2’245.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.22
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7543494-100MG
CHF 185.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 1-(1-hydroxyethyl)cyclobutane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-3-12-8(11)9(7(2)10)5-4-6-9/h7,10H,3-6H2,1-2H3
InChI
ZPSXUMOBWINYFW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7543494
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7543494
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)