Documenti fondamentali
ENAH65927BFE
Enamine
6-azaspiro[3.5]nonane-1,3-diol hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 341.40
100 MG
CHF 485.70
250 MG
CHF 675.50
500 MG
CHF 1’038.20
1 G
CHF 1’317.70
2.5 G
CHF 2’538.40
5 G
CHF 3’735.70
10 G
CHF 5’519.30
SKU del venditore: EN300-7445890-50MG
CHF 341.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 341.40
100 MG
CHF 485.70
250 MG
CHF 675.50
500 MG
CHF 1’038.20
1 G
CHF 1’317.70
2.5 G
CHF 2’538.40
5 G
CHF 3’735.70
10 G
CHF 5’519.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.67
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7445890-50MG
CHF 341.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-azaspiro[3.5]nonane-1,3-diol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c10-6-4-7(11)8(6)2-1-3-9-5-8;/h6-7,9-11H,1-5H2;1H
InChI
CWIJDSMTQIGZQH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445890
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445890
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)