Documenti fondamentali
ENAH65927B12
Enamine
3-oxobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.19
Numero MDL:
Punto di fusione
131-133
Iupac Name
3-oxobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H12O3/c10-7-5-9(8(11)12)3-1-6(7)2-4-9/h6H,1-5H2,(H,11,12)
InChI
YXDWRLJUEHUEMF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188487
Melting Point
131-133
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188487