Documenti fondamentali
ENAH65927943
Enamine
sodium tetramethoxyboranuide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.94
Numero MDL:
Punto di fusione
253-258
Iupac Name
sodium tetramethoxyborate
Inchi Code
1S/C4H12BO4.Na/c1-6-5(7-2,8-3)9-4;/h1-4H3;/q-1;+1
InChI
FKQWXHUCWQCDQG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471153
Melting Point
253-258
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471153