Documenti fondamentali
ENAH6592779B
Enamine
methyl N-[(1-methylpyrrolidin-3-yl)methyl]carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.23
Numero MDL:
Iupac Name
methyl (1-methyl-3-pyrrolidinyl)methylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H16N2O2/c1-10-4-3-7(6-10)5-9-8(11)12-2/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,11)
InChI
UZHXYEKZEWNCCL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445625
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445625
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)