Documenti fondamentali
ENAH65927794
Enamine
(3-chlorophenyl)[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanone
Scegli un formato
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
SKU del venditore: EN300-6475825-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.66
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6475825-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-chlorophenyl)(4-(trifluoromethoxy)phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H8ClF3O2/c15-11-3-1-2-10(8-11)13(19)9-4-6-12(7-5-9)20-14(16,17)18/h1-8H
InChI
XQGCNLYDFLHYFC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6475825
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6475825
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)