ENAH65927782
Enamine
N-methoxy-N,4-dimethylpentanamide
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-1228475-100MG
CHF 165.90
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-1228475-100MG
CHF 165.90
Iupac Name
N-methoxy-N,4-dimethylpentanamide
Inchi Code
1S/C8H17NO2/c1-7(2)5-6-8(10)9(3)11-4/h7H,5-6H2,1-4H3
InChI
MDGCVWMLCLCXCW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1228475
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)