Documenti fondamentali
ENAH65927766
Enamine
3,4-dihydroxy-5-methyl-2,5-dihydrofuran-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.1
Numero MDL:
Punto di fusione
174-178
Iupac Name
3,4-dihydroxy-5-methyl-2(5H)-furanone
Inchi Code
1S/C5H6O4/c1-2-3(6)4(7)5(8)9-2/h2-3,6H,1H3
InChI
UDRHUXYXOIMTMI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3422183
Melting Point
174-178
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3422183
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)