Documenti fondamentali
ENAH659276D8
Enamine
[1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanamine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
2.5 G
CHF 1’813.00
5 G
CHF 2’658.00
10 G
CHF 3’920.30
SKU del venditore: EN300-7465936-100MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
2.5 G
CHF 1’813.00
5 G
CHF 2’658.00
10 G
CHF 3’920.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.12
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7465936-100MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10ClN3.ClH/c11-8-2-1-3-10(6-8)14-5-4-9(7-12)13-14;/h1-6H,7,12H2;1H
InChI
ZSEMZNCRKIJORC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465936
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465936
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)