ENAH659276C5
Enamine
bicyclo[2.2.0]hexan-2-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
bicyclo[2.2.0]hexan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N.ClH/c7-6-3-4-1-2-5(4)6;/h4-6H,1-3,7H2;1H
InChI
BPBOHEUADZJNIC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7466790
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7466790
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)