Documenti fondamentali
ENAH65927687
Enamine
2-{bicyclo[4.1.0]heptan-2-yl}ethan-1-amine hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 341.40
100 MG
CHF 485.70
250 MG
CHF 675.50
500 MG
CHF 1’038.20
1 G
CHF 1’317.70
2.5 G
CHF 2’538.40
5 G
CHF 3’735.70
10 G
CHF 5’519.30
SKU del venditore: EN300-7465878-50MG
CHF 341.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 341.40
100 MG
CHF 485.70
250 MG
CHF 675.50
500 MG
CHF 1’038.20
1 G
CHF 1’317.70
2.5 G
CHF 2’538.40
5 G
CHF 3’735.70
10 G
CHF 5’519.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.7
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7465878-50MG
CHF 341.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(bicyclo[4.1.0]heptan-2-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N.ClH/c10-5-4-7-2-1-3-8-6-9(7)8;/h7-9H,1-6,10H2;1H
InChI
JHCZAOFTVBDXCA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465878
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465878
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)