Documenti fondamentali
ENAH65927664
Enamine
tert-butyl 3,4,9-triazatricyclo[6.2.1.0,2,6]undeca-2,5-diene-9-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.31
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4,5,7,8-tetrahydro-5,8-methanopyrazolo[3,4-d]azepine-6(2H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H19N3O2/c1-13(2,3)18-12(17)16-7-9-5-10(16)4-8-6-14-15-11(8)9/h6,9-10H,4-5,7H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI
IMDHZYMAUMCQRJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444280
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444280
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)