Documenti fondamentali
ENAH6592760A
Enamine
3-(dimethylphosphoryl)pyrrolidine-2,5-dione
Scegli un formato
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
SKU del venditore: EN300-7445575-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.12
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7445575-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(dimethylphosphoryl)pyrrolidine-2,5-dione
Inchi Code
1S/C6H10NO3P/c1-11(2,10)4-3-5(8)7-6(4)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8,9)
InChI
RWBWBBNMFSDSOU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445575
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445575
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)