Documenti fondamentali
ENAH6591F885
Enamine
tert-butyl 4-{[(5-chloropyrazin-2-yl)methyl](methyl)amino}piperidine-1-carboxylate
Scegli un formato
50 MG
CHF 433.70
100 MG
CHF 622.20
250 MG
CHF 869.20
500 MG
CHF 1’341.10
1 G
CHF 1’707.70
2.5 G
CHF 3’302.80
SKU del venditore: EN300-7446515-50MG
CHF 433.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 433.70
100 MG
CHF 622.20
250 MG
CHF 869.20
500 MG
CHF 1’341.10
1 G
CHF 1’707.70
2.5 G
CHF 3’302.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.85
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7446515-50MG
CHF 433.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 4-(((5-chloropyrazin-2-yl)methyl)(methyl)amino)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H25ClN4O2/c1-16(2,3)23-15(22)21-7-5-13(6-8-21)20(4)11-12-9-19-14(17)10-18-12/h9-10,13H,5-8,11H2,1-4H3
InChI
DEENILSJDHPXBV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7446515
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7446515
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)