ENAH6591F5D1
Enamine
tert-butyl 4-(4-aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-1673576-100MG
CHF 461.00
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-1673576-100MG
CHF 461.00
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-amino-3-pyridinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H22N4O2/c1-14(2,3)20-13(19)18-8-6-17(7-9-18)12-10-16-5-4-11(12)15/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3,(H2,15,16)
InChI
RVCAZUBHOCWAGY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1673576
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)