Documenti fondamentali
ENAH6591F452
Enamine
4,4,5,5-tetramethyl-2-{spiro[2.4]heptan-1-yl}-1,3,2-dioxaborolane
Scegli un formato
100 MG
CHF 474.00
250 MG
CHF 657.30
500 MG
CHF 1’009.60
1 G
CHF 1’281.30
2.5 G
CHF 2’470.80
5 G
CHF 3’634.30
10 G
CHF 5’367.20
SKU del venditore: EN300-7464979-100MG
CHF 474.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 474.00
250 MG
CHF 657.30
500 MG
CHF 1’009.60
1 G
CHF 1’281.30
2.5 G
CHF 2’470.80
5 G
CHF 3’634.30
10 G
CHF 5’367.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.14
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7464979-100MG
CHF 474.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4,4,5,5-tetramethyl-2-(spiro[2.4]heptan-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C13H23BO2/c1-11(2)12(3,4)16-14(15-11)10-9-13(10)7-5-6-8-13/h10H,5-9H2,1-4H3
InChI
TWDSPMRDYVTZFS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464979
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464979
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)