Documenti fondamentali
ENAH6591F411
Enamine
ethyl 2-amino-3-(3-chloro-2-fluorophenyl)propanoate hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.14
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 2-amino-3-(3-chloro-2-fluorophenyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13ClFNO2.ClH/c1-2-16-11(15)9(14)6-7-4-3-5-8(12)10(7)13;/h3-5,9H,2,6,14H2,1H3;1H
InChI
HYZQEAXCMCHSIH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7455254
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7455254
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)